CAS RN 105093-21-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ciprofloxacina piperazinil-N4-sulfato, TRC
CAS: 105093-21-8 Fórmula molecular: C17 H18 F N3 O6 S Peso molecular (g/mol): 411.4 Sinónimo: Sulfociprofloxacin Nombre IUPAC: 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(4-sulfopiperazina-1-il)quinolina-3-carboxílico SMILES: OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)S(=O)(=O)O)c(F)cc3C1=O