Learn More
Ciprofloxacina piperazinil-N4-sulfato, TRC
Código de producto. 30009756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009756 10 mg 10 miligramos
30003730 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC48252510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105093-21-8
Fórmula molecular C17 H18 F N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 411.4
Sinónimo Sulfociprofloxacin
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(4-sulfopiperazina-1-il)quinolina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)S(=O)(=O)O)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofloxacin Piperazinyl-N4-sulfate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18FN3O6S/c18-13-7-11-14(21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24)8-15(13)19-3-5-20(6-4-19)28(25,26)27/h7-10H,1-6H2,(H,23,24)(H,25,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.09