CAS RN 1049718-57-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Descloruro 2-clorobupropión clorhidrato, TRC
CAS: 1049718-57-1 Fórmula molecular: C13 H18 Cl N O . H Cl Peso molecular (g/mol): 276.2 Sinónimo: 1-(2-Chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-propanone Hydrochloride (1:1),2-(tert-Butylamino)-1-(2-chlorophenyl)propan-1-one, hydrochloride (1:1) Nombre IUPAC: 2-(tert-butilamino)-1-(2-clorofenil)propan-1-one; Cloruro SMILES: Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccccc1Cl