Learn More
3-Descloruro 2-clorobupropión clorhidrato, TRC
Código de producto. 30361547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361547 10 mg 10 miligramos
30361206 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28853510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1049718-57-1
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O . H Cl
Peso molecular (g/mol) 276.2
Sinónimo 1-(2-Chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-propanone Hydrochloride (1:1), 2-(tert-Butylamino)-1-(2-chlorophenyl)propan-1-one, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-1-(2-clorofenil)propan-1-one; Cloruro
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deschloro-2-Chloro Bupropion HCl
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-7-5-6-8-11(10)14;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0844