accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNBr

CAS RN 10495-73-5

IUPAC Nombre: 6-bromo-2,2'-bipyridine
Sinónimos: 6-bromo-2,2'-bipyridine
Peso molecular (g/mol): 235.08
Fórmula molecular: C10H7BrN2
InChi Key: NCRIDSGPLISUEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados