Learn More
6-Bromo-2,2'-bipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2,2’-bipyridine |
| CAS | 10495-73-5 |
| Fórmula molecular | C10H7BrN2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-Bromo-2,2'-bipyridine, 2-Bromo-6-(2-pyridyl)pyridine, 6-Bromo-2,2'-bipyridyl, 6-Bromo-[2,2']bipyridinyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7BrN2/c11-10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H |
| SMILES | BrC1=CC=CC(C2=NC=CC=C2)=N1 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-2,2'-bipiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 235.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.98 |