CAS RN 104215-84-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,4'-Diclorodifeniltricloroetano-13C12, TRC
CAS: 104215-84-1 Fórmula molecular: 13C12 C2 H9 Cl5 Peso molecular (g/mol): 366.4 Sinónimo: Benzene-13C6, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro- (9CI),4,4'-DDT 13C12,4,4'-DDT (ring 13C12): 4,4'-DDT 13C12 (benzen 13C12) Nombre IUPAC: 1-cloro-4-[2,2,2-tricloro-1-(4-cloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)etilo](1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno SMILES: Cl[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C([13c]2[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]2)C(Cl)(Cl)Cl