Learn More
4,4'-Diclorodifeniltricloroetano-13C12, TRC
Código de producto. 30134196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134196 10 mg 10 miligramos
30005962 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43419810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104215-84-1
Fórmula molecular 13C12 C2 H9 Cl5
Peso molecular (g/mol) 366.4
Sinónimo Benzene-13C6, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro- (9CI), 4,4'-DDT 13C12, 4,4'-DDT (ring 13C12): 4,4'-DDT 13C12 (benzen 13C12)
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[2,2,2-tricloro-1-(4-cloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)etilo](1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno
SMILES Cl[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C([13c]2[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]2)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-DDT 13C12
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.9549