CAS RN 103929-86-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Cloruro de [[3,5-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]fenil]metil]trifenilfosfonio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Cloruro de [[3,5-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]fenil]metil]trifenilfosfonio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.