Learn More
Cloruro de [[3,5-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]fenil]metil]trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30336329
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
Förpackningsstorlek
1 g
Produktkod. Cantidad unitSize
30336329 1 g 1 g
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30336329 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB4160851G
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material ((3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)phenyl)methyl)triphenylphosphonium Chloride
CAS 103929-86-8
Fórmula molecular C37H50ClO2PSi2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C37H50O2PSi2.ClH/c1-36(2,3)41(7,8)38-31-26-30(27-32(28-31)39-42(9,10)37(4,5)6)29-40(33-20-14-11-15-21-33,34-22-16-12-17-23-34)35-24-18-13-19-25-35;/h11-28H,29H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1.[Cl-]
Nombre IUPAC Cloruro de [3,5-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]fenil]metil-trifenilfosfanio
Peso molecular (g/mol) 649.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.28
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.