Learn More
Cloruro de [[3,5-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]fenil]metil]trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)phenyl)methyl)triphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 103929-86-8 |
| Fórmula molecular | C37H50ClO2PSi2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H50O2PSi2.ClH/c1-36(2,3)41(7,8)38-31-26-30(27-32(28-31)39-42(9,10)37(4,5)6)29-40(33-20-14-11-15-21-33,34-22-16-12-17-23-34)35-24-18-13-19-25-35;/h11-28H,29H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [3,5-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]fenil]metil-trifenilfosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 649.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 648.28 |