accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONN

CAS RN 10364-94-0

IUPAC Nombre: 1-benzoyl-1H-imidazole
Sinónimos: 1-benzoylimidazole
Peso molecular (g/mol): 172.19
Fórmula molecular: C10H8N2O
InChi Key: JEGIFBGJZPYMJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)