Learn More
N-benzoilimidazol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Benzoylimidazole |
| CAS | 10364-94-0 |
| Fórmula molecular | C10 H8 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| SMILES | O=C(c1ccccc1)n2ccnc2 |
| Nombre IUPAC | imidazol-1-il(fenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 172.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0637 |