Learn More
N-benzoilimidazol, TRC
Código de producto. 30339429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339429 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30339429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB208150500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoylimidazole
CAS 10364-94-0
Fórmula molecular C10 H8 N2 O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMILES O=C(c1ccccc1)n2ccnc2
Nombre IUPAC imidazol-1-il(fenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 172.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0637