Learn More
Cole-Parmer™ Ejes mezcladores de acero inoxidable
Eje mezclador de acero inoxidable 316.
29.84€ - 113.00€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Eje de mezclador |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro del eje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro del eje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11880120
|
Cole-Parmer™
04552-30 |
457,2 mm | 7,9 mm |
84.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11704649
|
Cole-Parmer™
04552-35 |
457,2 mm | 9,5 mm |
84.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11714649
|
Cole-Parmer™
04366-20 |
304,8 mm | 0,25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11774639
|
Cole-Parmer™
04370-02 |
500 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- 316 Stainless Steel Extension Rods
- All 9.5 mm (3⁄8 in.) dia. shafts are machined on one end to accept 8 mm (5⁄16 in.) bore dia. propeller
Especificaciones
1 unidad | |
Eje de mezclador | |
Acero inoxidable |