Learn More
Cole-Parmer™ Ejes mezcladores de acero inoxidable
Eje mezclador de acero inoxidable 316.
Marca: Cole-Parmer™ 04370-02
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Medidas 10 mm de diá. × 500 mml
- Usar solo con las hélices enumeradas por separado
Especificaciones
10 mm | |
500 mm | |
Eje de mezclador |
Eje mezclador para usar con cualquier diámetro de 10 mm o con un mandril adaptable de 3/8 pulg de diámetro | |
1 unidad | |
Acero inoxidable |