Learn More
Cole-Parmer™ Ejes mezcladores de acero inoxidable
Eje mezclador de acero inoxidable 316.
Marca: Cole-Parmer™ 04366-20
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Varillas de extensión de acero inoxidable 316
- Todos los ejes de 9,5 mm de diámetro están mecanizados en un extremo para aceptar la hélice con un calibre de 8 mm de diámetro.
Especificaciones
0,25 mm | |
304,8 mm | |
Eje de mezclador |
Las varillas de extensión y los manguitos aumentan la longitud del eje | |
1 unidad | |
Acero inoxidable |