Learn More
Epredia™ Plataformas para muestras para serie HM 520, 525, 550 y 560, para serie HM 560, 30 mm
Use Epredia™ Specimen Stages for Epredia™ HM 520, 525, 550 and 560 Series with HM 520, 525, 550 and 560 Cryostats..
48.00€ - 144.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12077219
|
Epredia™
715640 |
Serie HM 560 | 50 x 75 mm |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12097219
|
Epredia™
715700 |
Serie HM 550 | 20 mm |
48.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12007229
|
Epredia™
715710 |
Serie HM 550 | 30 mm |
48.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12023139
|
Epredia™
715230 |
Para las series HM 520 y 525 | 40 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12057229
|
Epredia™
715760 |
Serie HM 550 | 70 x 75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||