Learn More
Epredia™ Plataformas para muestras para serie HM 520, 525, 550 y 560, para serie HM 560, 30 mm
Use Epredia™ Specimen Stages for Epredia™ HM 520, 525, 550 and 560 Series with HM 520, 525, 550 and 560 Cryostats..
Marca:  Epredia™ 715700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12097219
  • 48.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
20 mm
Plataforma para muestras
Serie HM 550