Learn More
Epredia™ Plataformas para muestras para serie HM 520, 525, 550 y 560, para serie HM 560, 30 mm
Use Epredia™ Specimen Stages for Epredia™ HM 520, 525, 550 and 560 Series with HM 520, 525, 550 and 560 Cryostats..
Marca: Epredia™ 715760
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Especificaciones
70 x 75 mm | |
Plataforma para muestras | |
Serie HM 550 |