Learn More
Epredia™ Plataformas para muestras para serie HM 520, 525, 550 y 560, para serie HM 560, 30 mm
Use Epredia™ Specimen Stages for Epredia™ HM 520, 525, 550 and 560 Series with HM 520, 525, 550 and 560 Cryostats..
Marca: Epredia™ 715230
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
40 mm | |
Plataformas para muestras | |
Para las series HM 520 y 525 |