Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pH
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
12.30€ - 15.55€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
---|---|
Formato | Rollo |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Papel de pH |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10797941
|
Macherey-Nagel™
90204 |
Desde 1 hasta 14 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
15.55€
5 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10098250
|
Macherey-Nagel™
90205 |
Desde 0,5 hasta 5,5 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 |
12.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10464491
|
Macherey-Nagel™
90201 |
Desde 1 hasta 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
13.31€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10323361
|
Macherey-Nagel™
90206 |
Desde 3,8 hasta 5,8 | <3,8, 3,8, 4,1, 4,3, 4,5, 4,7, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8, >5,8 |
12.30€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10539641
|
Macherey-Nagel™
90207 |
Desde 4 hasta 7 | 4,0, 4,3, 4,6, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8, 6,1, 6,4, 6,7, 7,0 |
12.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10549641
|
Macherey-Nagel™
90208 |
Desde 5,4 hasta 7 | <5,4, 5,4, 5,7, 6,0, 6,2, 6,4, 6,7, 7,0, >7,0 |
12.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10559641
|
Macherey-Nagel™
90209 |
Desde 5,5 hasta 9 | 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 |
12.90€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10570022
|
Macherey-Nagel™
90210 |
Desde 6,4 hasta 8 | <6,4, 6,4, 6,6, 6,8, 7,0, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8,0, >8,0 |
14.90€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10613141
|
Macherey-Nagel™
90211 |
Desde 7,2 hasta 9,7 | <7,2, 7,2, 7,5, 7,8, 8,1, 8,4, 8,7, 9,0, 9,3, 9,7, >9,7 |
12.30€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10527341
|
Macherey-Nagel™
90213 |
Desde 9 hasta 13 | 9,0, 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0 |
14.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mida el pH de manera simple y fácil.El papel de pH Macherey-Nagel™ se suministra en formato circular con una amplia variedad de intervalos de pH.
- Universal and special indicator papers - simple pH measurement
- Universal and special indicator papers supplied in plastic reels that ensure protection against external influences .
- Always ready for use .
- The reaction color of the paper is compared with the color scale and read the pH . Allows a very simple pH measurement .
Especificaciones
ISO 9001 | |
Rollo | |
1 unidad | |
Papel de pH |