Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pH
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
Marca:  Macherey-Nagel™ 90208
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10549641
  • 12.30€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mida el pH de manera simple y fácil.El papel de pH Macherey-Nagel™ se suministra en formato circular con una amplia variedad de intervalos de pH.
  • Papeles indicadores universales y especiales: medición simple del pH
  • Papeles indicadores universales y especiales suministrados en rollos de plástico que garantizan la protección contra influencias externas.
  • Siempre listos para usar.
  • El color de reacción del papel se compara con la escala de color y lee el pH. Permite medir el pH de forma muy sencilla.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
Rollo
1 unidad
Desde 5,4 hasta 7
<5,4, 5,4, 5,7, 6,0, 6,2, 6,4, 6,7, 7,0, >7,0
Papel de pH