Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pH
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
Marca: Macherey-Nagel™ 90206
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
Mida el pH de manera simple y fácil.El papel de pH Macherey-Nagel™ se suministra en formato circular con una amplia variedad de intervalos de pH.
- Papeles indicadores universales y especiales: medición simple del pH
- Papeles indicadores universales y especiales suministrados en rollos de plástico que garantizan la protección contra influencias externas.
- Siempre listos para usar.
- El color de reacción del papel se compara con la escala de color y lee el pH. Permite medir el pH de forma muy sencilla.
Especificaciones
ISO 9001 | |
Rollo | |
1 unidad |
Desde 3,8 hasta 5,8 | |
<3,8, 3,8, 4,1, 4,3, 4,5, 4,7, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8, >5,8 | |
Papel de pH |