Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pH
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
Marca: Macherey-Nagel™ 90204
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
Mida el pH de manera simple y fácil.El papel de pH Macherey-Nagel™ se suministra en formato circular con una amplia variedad de intervalos de pH.
- Papeles indicadores universales y especiales: medición simple del pH
- Papeles indicadores universales y especiales suministrados en rollos de plástico que garantizan la protección contra influencias externas.
- Siempre listos para usar.
- El color de reacción del papel se compara con la escala de color y lee el pH. Permite medir el pH de forma muy sencilla.
Especificaciones
ISO 9001 | |
Rollo | |
1 unidad |
Desde 1 hasta 14 | |
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | |
Papel de pH |