Learn More
RUBIS Minipinzas
Mini Pinzas - Antimagnéticas/Antiácidos SS
17.33€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 2.76 in. |
---|---|
Material | Acero inoxidable antiácido/antimagnético |
Longitud (métrico) | 70 mm |
Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11793426
|
RUBIS
3M |
Pointed, Ultra Fine |
17.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11383543
|
RUBIS
2M |
Punto fino afilado |
17.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11739564
|
RUBIS
2AM |
Round, Flat, Fine |
17.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Minipinzette
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv in engen Räumen
- Ausgezeichnet für den Einsatz unter dem Mikroskop
- Zuverlässig
- LÖSUNG: 70 mm – 2,75 in.
Especificaciones
2.76 in. | |
Acero inoxidable antiácido/antimagnético | |
70 mm | |
Pinzas pequeñas |