Learn More
RUBIS Minipinzas
Mini Pinzas - Antimagnéticas/Antiácidos SS
Marca: RUBIS 2AM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Minipinzette
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv in engen Räumen
- Ausgezeichnet für den Einsatz unter dem Mikroskop
- Zuverlässig
- LÖSUNG: 70 mm – 2,75 in.
Especificaciones
Round, Flat, Fine | |
Acero inoxidable antiácido/antimagnético | |
Pinzas pequeñas |
2.76 in. | |
70 mm | |
Each |