Learn More
RUBIS Minipinzas
Mini Pinzas - Antimagnéticas/Antiácidos SS
Marca:  RUBIS 2AM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11739564
  • 17.33€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Minipinzette
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv in engen Räumen
  • Ausgezeichnet für den Einsatz unter dem Mikroskop
  • Zuverlässig
  • LÖSUNG: 70 mm – 2,75 in.
Especificaciones
Especificaciones
Round, Flat, Fine
Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Pinzas pequeñas
2.76 in.
70 mm