Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta SoftFit-L™, filtradas, de baja retención, gradilla con bisagras, listo para PCR
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta, siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™. Para su uso con pipetas Rainin™ LTS.
148.00€ - 186.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
Formato | Rack con bisagras |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11515464
|
Thermo Scientific™
2739-05-HR |
300 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | 300 μl | Naranja | Sterile & PCR Ready |
148.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11575454
|
Thermo Scientific™
2749-05-HR |
20 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | 20 μL | Rojo | Sterile & PCR Ready |
186.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11595454
|
Thermo Scientific™
2769-05-HR |
200 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | 200 μL | Verde | Sterile & PCR Ready |
186.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12398462
|
Thermo Scientific™
2779-05-HR |
1000 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | 1000 μL | Azul | Sterile & PCR Ready |
149.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12348472
|
Thermo Scientific™
2789-05-HR |
1200 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | 1200 μL | Amarillo | Sterile & PCR Ready |
149.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Compatible con las pipetas Rainin™ LTS. Proporciona una exactitud y precisión excepcionales en todo momento.
- Las puntas de baja retención maximizan la administración de muestras
- La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
Con filtro | |
Natural | |
Rack con bisagras | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | |
Sterile & PCR Ready |
Estéril | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
SoftFit L |