Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta SoftFit-L™, filtradas, de baja retención, gradilla con bisagras, listo para PCR
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta, siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™. Para su uso con pipetas Rainin™ LTS.
Marca:  Thermo Scientific™ 2749-05-HR
158.10 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.26720kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11575454
  • 186.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Compatible con las pipetas Rainin™ LTS. Proporciona una exactitud y precisión excepcionales en todo momento.
  • Las puntas de baja retención maximizan la administración de muestras
  • La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
  • Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
Especificaciones
20 L, con filtro, estéril, rack con bisagras
Con filtro
Natural
1,95 in
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade
Sterile & PCR Ready
20 μL
Estéril
20
4,86 cm
Rack con bisagras
Rojo
SoftFit L