Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta SoftFit-L™, filtradas, de baja retención, gradilla con bisagras, listo para PCR
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta, siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™. Para su uso con pipetas Rainin™ LTS.
Marca: Thermo Scientific™ 2739-05-HR
139.79 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.38600kg
Descripción
Compatible con las pipetas Rainin™ LTS. Proporciona una exactitud y precisión excepcionales en todo momento.
- Las puntas de baja retención maximizan la administración de muestras
- La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
300 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | |
Con filtro | |
Natural | |
2,26 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | |
Sterile & PCR Ready |
300 μl | |
Estéril | |
300 L | |
5,75 cm | |
Rack con bisagras | |
Naranja | |
SoftFit L |