Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta SoftFit-L™, filtradas, de baja retención, gradilla con bisagras, listo para PCR
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta, siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™. Para su uso con pipetas Rainin™ LTS.
Marca: Thermo Scientific™ 2779-05-HR
126.65 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.53000kg
Descripción
Compatible con las pipetas Rainin™ LTS. Proporciona una exactitud y precisión excepcionales en todo momento.
- Las puntas de baja retención maximizan la administración de muestras
- La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
1000 L, con filtro, estéril, rack con bisagras | |
Con filtro | |
Natural | |
3,39 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade | |
Sterile & PCR Ready |
1000 μL | |
Estéril | |
1000 L | |
8,61 cm | |
Rack con bisagras | |
Azul | |
SoftFit L |