Pipetas y puntas
Compre sus marcas
Guía de selección de pipetas
¿Necesita ayuda para encontrar la pipeta adecuada?
1. ¿Qué tipo de pipeta necesita?
Existen varios tipos de pipetas, cada una diseñada para aplicaciones específicas. Las pipetas monocanal son ideales para dispensar volúmenes específicos en recipientes individuales, mientras que las pipetas multicanal son adecuadas para transferir varias muestras simultáneamente, ahorrando tiempo y esfuerzo. Para una mayor precisión y comodidad, puede elegir una pipeta electrónica con pantalla digital y funciones programables.2. ¿Qué marca prefiere?
La elección de la marca de la pipeta puede influir en los resultados del experimento. Tenga en cuenta las necesidades experimentales, el presupuesto y la reputación de la marca a la hora de elegir una pipeta.3. ¿Qué volumen máximo necesita para su pipeta?
Las pipetas vienen con diferentes rangos de volumen, desde microlitros (μL) hasta mililitros (mL). Tenga en cuenta el rango de volumen necesario para sus experimentos o tareas. Disponer de una variedad de pipetas con diferentes capacidades de volumen puede ser ventajoso para un uso versátil. Asegúrese de que las pipetas que selecciona pueden acomodar los volúmenes necesarios para sus aplicaciones específicas.4. ¿Cuántos canales necesita?
Si necesita una pipeta multicanal, elija el número de canales que necesite. Tenga en cuenta que la precisión de una pipeta multicanal se ve afectada por el número de canales: la calibración periódica, una técnica adecuada y el uso de puntas de alta calidad son esenciales para mantener la precisión en las pipetas multicanal.Guía de selección de puntas de pipeta
Encuentre la punta perfecta para su pipeta
1. ¿Necesita una punta específica para pipetas?
Las puntas de pipeta universales están diseñadas para adaptarse a una gran variedad de pipetas, lo que ofrece comodidad y rentabilidad. Sin embargo, las puntas específicas para pipetas están adaptadas a un modelo de pipeta concreto, lo que garantiza un rendimiento óptimo y evita el riesgo de imprecisiones o errores. La elección del tipo adecuado depende de sus requisitos de precisión y de la compatibilidad de la pipeta.2. ¿Cuál es su marca preferida?
La marca de la punta de pipeta que elija puede influir en los resultados del experimento. Tenga en cuenta las necesidades experimentales, el presupuesto y, sobre todo, la compatibilidad a la hora de elegir una punta de pipeta.3. ¿Qué material es más adecuado para su aplicación?
Las puntas de pipeta suelen estar fabricadas con dos materiales principales: polipropileno y polietileno. Cada material ofrece ventajas distintas. Las puntas de polipropileno son más rígidas y adecuadas para aplicaciones que requieren una mayor precisión y una retención mínima de líquidos. Son ideales para trabajos con ADN/ARN, PCR y otros ensayos sensibles. Las puntas de polietileno son más flexibles y tienen mejores propiedades de liberación de líquidos, por lo que son adecuadas para el trabajo general de laboratorio, especialmente cuando se pipetean líquidos viscosos o volátiles.4. ¿Necesita puntas estériles?
Las puntas de pipeta estériles no contienen agentes biológicos, por lo que son esenciales para las aplicaciones con muestras sensibles.5. ¿Necesita consejos filtrados?
Las puntas filtradas evitan que el aerosol y la contaminación líquida lleguen a la pipeta, lo que resulta especialmente útil cuando se trabaja con materiales infecciosos o peligrosos.Nuestras pipetas más vendidas a los mejores precios
Versatilidad y personalización
Ligeras y ergonómicas
Totalmente autoclavables
Para aplicaciones muy exigentes
Control de errores integrado
Cómodo y fácil de usar
Robusta y precisa
Baja fuerza de pipeteado
Nuestras puntas de pipeta más vendidas a los mejores precios
Evitan la contaminación
Sellan cuando se exponen a contaminantes
Evitan la retención de líquidos
Sellado seguro para cada muestra
Ajuste perfecto en las pipetas Sartorius
Apto para una gran variedad de modelos
Baja retención
Diseñado para la carga de geles de electroforesis
Todo sobre pipetas
Pipeteo manual
Encuentre hoy la pipeta manual perfecta para su laboratorio. Tanto si busca una pipeta monocanal como multicanal, le ofrecemos una gran selección de marcas conocidas y grandes ofertas.
Puntas para pipetas
Elija las mejores puntas para sus pipetas. Consulte nuestra amplia gama de puntas, las puntas universales se adaptan a casi cualquier pipeta mientras que las puntas específicas para pipetas forman parte de un sistema de pipeteo. También hay disponibles puntas con filtro, puntas anchas y puntas de longitud extendida.
Pipeteo electrónico
Haga su trabajo de laboratorio lo más fácil posible con las pipetas electrónicas. Ahorre tiempo en las largas tareas de pipeteo eligiendo una pipeta electrónica monocanal o multicanal. Busque ofertas en una variedad de productos con características únicas de marcas mundialmente conocidas.
Guías y preguntas frecuentes
Haga que la elección de su pipeta y puntas perfectas sea lo más fácil posible con esta breve guía. Encontrará respuestas a preguntas comunes y consejos sobre la limpieza y la calibración de sus pipetas.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los tipos de puntas de pipeta?
Existen varios tipos de puntas de pipeta para satisfacer las necesidades del laboratorio:
- Puntas regulares: Estándar para la manipulación general de líquidos.
- Puntas con filtro: Evitan la contaminación por aerosoles y líquidos.
- Puntas de baja retención: Reducen la pérdida de muestras y mejoran la precisión.
- Puntas de longitud extendida: Alcanzan fondos de recipientes profundos sin contaminar.
- Puntas de carga de geles: Cargue con precisión las muestras de ADN en los geles.
- Puntas conductoras: Para muestras sensibles a la electrostática.
- Puntas con barrera de aerosol: Evitan la contaminación, ideales para PCR y amplificación de ADN.
Estas puntas garantizan precisión, flexibilidad y control de la contaminación, lo que conduce a resultados fiables y al éxito experimental. Obtenga más información sobre los tipos de puntas de pipeta en nuestra Guía de puntas de pipeta.
¿Cuáles son los 5 tipos de pipetas?
Los cinco tipos de pipetas de laboratorio más utilizados son:
- Pipetas Volumétricas: Para medir y transferir con precisión volúmenes fijos de líquido con una única marca de graduación.
- Pipetas graduadas: Con múltiples marcas de graduación para medir diferentes volúmenes dentro de un rango específico.
- Micropipetas: Diseñadas para manipular volúmenes de microlitros, se utilizan en biología molecular, bioquímica y diagnóstico clínico.
- Pipetas Pasteur: Delgadas, fabricadas en vidrio y de abertura estrecha para transferir volúmenes pequeños, como pruebas puntuales o gotas.
- Pipetas serológicas: De forma delgada, calibradas para diferentes volúmenes y equipadas con una escala para mediciones precisas, comúnmente utilizadas en cultivos celulares y biología molecular.
Aprenda más sobre los tipos de pipetas en nuestra Guía sobre pipetas.
¿Cómo limpiar las pipetas?
Para limpiar las pipetas siga estos pasos:
- Desmontar: Retire las piezas desechables, como las puntas y las juntas tóricas.
- Enjuagar: enjuague la pipeta con agua destilada o una solución de limpieza adecuada.
- Remojar: Sumergir en una solución de limpieza durante el tiempo recomendado.
- Cepillar: Frote suavemente el exterior de la pipeta con un cepillo suave.
- Aclarar de nuevo: Aclarar a fondo con agua destilada.
- Secar: Seque al aire o utilice toallitas sin pelusa para el exterior.
- Volver a montar: Vuelva a colocar las piezas asegurándose de que encajan correctamente.
Es importante realizar el mantenimiento y la calibración de forma regular según las directrices del fabricante.