Puntas específicas para pipetas
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro Finntip™
Puntas Sartorius Optifit de 5 a 350 uL, paquete de recarga individual
Debe tener
Complete su pedido
Complete su pedido de manejo de líquidos con estos suministros.
  • Grandes ofertas
    Gilson™ Rack vacío para puntas de pipeta
    Los racks vacíos de puntas Gilson™ para puntas de pipeta sirven para usar con puntas sueltas Gilson™ Diamond™ y están codificados por colores para facilitar su uso.
    Más información
  • Grandes ofertas
    Daniels Healthcare Recipiente para objetos punzantes de 9,27 l multifuncional Sharpsguard™ amarillo 11.5 con asa de tipo cubo
    Incluye una resistente asa de balde para facilitar el transporte y una amplia apertura para facilitar la inserción de elementos de mayor tamaño. El recipiente para objetos punzantes de 9,27 l multifuncional Sharpsguard™ amarillo 11.5 con asa de tipo cubo se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que han sido contaminados con medicamentos, pero no citotóxicos ni citostáticos.
    Más información
  • Grandes ofertas
    Kimberly-Clark™ Kimtech™ Guantes Ambidiestros de Nitrilo Morados
    Ofreciendo la mayor protección de todos los guantes Kimtech™, los guantes Purple Nitrile™ no contienen látex, silicona ni polvo. Las puntas de los dedos con textura y los puños con cuentas garantizan la resistencia y la sensibilidad. Los guantes también son antiestáticos y están aprobados para el contacto con alimentos.
    Más información
Vea este vídeo
Puntas de baja retención Thermo Scientific™ ART™
Tecnología de baja retención para recuperar al máximo las muestras.
Más información
Guías para ayudarle a elegir
Sistema de recambio de puntas de pipeta Eclipse™.
Sistema de recambio de puntas de pipeta Eclipse™
Los recambios Eclipse™ son la solución sostenible definitiva para el pipeteo. Con un simple levantar y encajar puede rellenar los estantes de puntas reutilizables Labcon™ 96 con una variedad de puntas de pipeta para cada aplicación.
Descargar
Guía de selección de puntas de pipeta Thermo Scientific™ ART™
Guía de selección de puntas de pipeta Thermo Scientific™ ART™
Puntas que ayudan a proteger las pipetas de su laboratorio.
Descargar
Sartorius Safetyspace™
Sartorius™ Safetyspace™ Puntas de pipeta
Las puntas de pipeta Sartorius™ aseguran el rendimiento de las pipetas Sartorius y la repetibilidad de sus resultados como ninguna otra punta puede hacerlo.
Descargar
Guía de selección de puntas Gilson™.
Guía de selección de puntas Gilson™
Esta matriz interactiva le ayudará en la selección de la punta adecuada para su instrumento y aplicación.
Descargar
Puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™
Puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™
Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™ proporcionan una interfaz de punta de bloqueo única que permite una fijación estable y recta en las pipetas manuales Thermo Scientific F1-ClipTip o en las pipetas electrónicas E1-ClipTip.
Descargar
Algunos consejos sobre las puntas
Algunos consejos sobre las puntas
El rendimiento de una pipeta está relacionado con su punta y podemos ayudarle a encontrar una que se adapte perfectamente.
Más información
Compre sus marcas
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de puntas específicas para pipetas se ofrecen y cuál es la principal diferencia entre ellas?
Las puntas específicas para pipetas pueden ser estándar, filtradas, estériles, de bajo enlace, de longitud extendida o de orificio ancho. Las puntas estándar son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones mientras que las puntas filtradas se recomiendan cuando es muy importante evitar la contaminación cruzada de la muestra. Las puntas de baja fijación o baja retención son adecuadas para trabajar con líquidos viscosos y pegajosos.
¿Cómo debo seleccionar las puntas específicas para las pipetas?
Si es fundamental proteger las muestras de la contaminación cruzada, elija puntas de pipeta filtradas. Si trabaja con líquidos acuosos, las puntas estándar son suficientes. Si trabaja con líquidos viscosos, con mezclas maestras de PCR, soluciones enzimáticas y tampones o si simplemente quiere preservar reactivos caros o muestras valiosas, elija puntas de baja retención.
¿Puedo utilizar estas puntas con otras marcas de pipetas u otros modelos de pipetas de la misma marca?
Las puntas específicas para pipetas solo son compatibles con su marca correspondiente y para los modelos indicados en las especificaciones. Las puntas específicas solo se pueden utilizar con su modelo correspondiente porque el diseño del portapuntas tiene algunas características para mejorar el sellado o la carga y la punta debe coincidir con esas características y diseño.
Buscar otras categorías de productos