Guantes de examen
Selección rápida
guantes de examen
Guía de selección
Utilice esta guía interactiva para encontrar los guantes de examen perfectos para su aplicación. Solo tiene que seleccionar una característica, recorrer las opciones y nuestras recomendaciones aparecerán aquí mismo.
1. ¿Qué material de guantes busca?
Los guantes de nitrilo son muy duraderos y resistentes a los pinchazos, los productos químicos y el aceite. El látex proporciona un excelente confort y sensibilidad; sin embargo, puede generar alergias. El neopreno tiene una excelente resistencia química, pero no es tan resistente a los pinchazos como el nitrilo o el látex. Por último, los guantes de vinilo son más económicos pero menos duraderos, y se utilizan sobre todo en la manipulación de alimentos.2. ¿Necesita un guante sin polvo?
Los guantes empolvados tienen un fino revestimiento de polvo en la superficie interior que facilita ponérselos y quitárselos. El polvo puede absorber la humedad, manteniendo las manos más secas y cómodas. Sin embargo, el polvo puede provocar alergias o irritaciones cutáneas en algunas personas. También puede contaminar ciertos entornos sensibles o interferir con determinadas aplicaciones, como en salas blancas o al trabajar con determinados materiales o procesos.3. ¿Qué talla de guantes necesita?
Un guante bien ajustado debe ser ceñido pero no excesivamente apretado, permitiendo flexibilidad y facilidad de movimiento sin comprometer la destreza.Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Aproveche nuestros precios exclusivos de la web y haga su pedido hoy mismo.
Debe tener
Los guantes certificados
tipo A más delgados
Apto para el contacto
con alimentos
PROTECCIÓN
MEJORADA
DURABILIDAD
EXCEPCIONAL
PREVIENE
DESGARROS
PARA UNA AMPLIA
GAMA DE APLICACIONES
SUAVE Y
TOTALMENTE TEXTURIZADO
Rounded or flat
bottom with
bevelled crimp neck
Complete su pedido
GRANDES OFERTAS
Fisherbrand™ Soporte de alambre de cajas de guantes
Almacene tres cajas de guantes en un soporte montado en pared. El soporte de alambre de cajas de guantes Fisherbrand™ ayuda a liberar espacio en la mesa y es compatible con la mayoría de marcas de guantes. Fabricado con alambre de acero resistente y con revestimiento de epoxi para ofrecer una solución económica y fácil de limpiar.
Más informaciónGRANDES OFERTAS
Fisherbrand™ Soporte modular de cajas de guantes antimicrobiano
Apile varias cajas de guantes y protéjalas contra los microbios. Los soportes de cajas de guantes modulares antimicrobianos Fisherbrand™ ofrecen un almacenamiento cómodo de la mayoría de guantes de laboratorio o sala de examen. Fabricados con poliestireno resistente impregnado con Microban™ que no se lava ni desgasta.
Más informaciónGRANDES OFERTAS
Fisherbrand™ Soporte acrílico de cajas de 2 guantes
Mantenga los guantes organizados y listos para su uso inmediato. El soporte acrílico de cajas de guantes Fisherbrand™ incluye un inserto de espuma que garantiza un ajuste seguro y una dispensación fácil.
Más informaciónGRANDES OFERTAS
Fisherbrand™ Soporte acrílico de cajas de 2 guantes
Mantenga los guantes organizados y listos para su uso inmediato. El soporte acrílico de cajas de guantes Fisherbrand™ incluye un inserto de espuma que garantiza un ajuste seguro y una dispensación fácil.
Más informaciónGRANDES OFERTAS
Fisherbrand™ Soporte acrílico de cajas de guantes
Soluciones de almacenamiento de línea limpia perfectas para la organización de laboratorios. El soporte para cajas de guantes simple acrílico Fisherbrand™ está fabricado en acrílico transparente duradero.
Más información
Guías para ayudarle a elegir
La guía práctica para seleccionar los guantes de examen adecuados para su trabajo
Elegir los guantes adecuados para su trabajo es crucial, ya que los guantes le protegen de los riesgos para la salud y la seguridad. Sin embargo, la variedad de productos disponibles puede resultar abrumadora. Esta guía de selección explica los puntos fuertes y débiles de cada material y destaca otros factores importantes para ayudarle a encontrar el guante adecuado según sus necesidades y su presupuesto.
Compre sus marcas
Preguntas frecuentes
¿Son los guantes de nitrilo hipoalergénicos?
Como el nitrilo no contiene ninguna proteína de látex, su índice de alergia es menor que el del látex. El nitrilo es la mejor opción cuando se trata de personas con alergias o pieles sensibles.
¿Nitrilo o látex para los guantes de mecánico?
Los guantes de nitrilo son más resistentes que los de látex. También son más resistentes a los productos químicos y tienen una mayor resistencia a los pinchazos.
¿Cómo se fabrican los guantes de nitrilo?
El nitrilo es un copolímero sintético que se fabrica combinando monómeros como el butadieno y el acrilonitrilo en un gran tanque.