Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Puntas de filtro
Sartorius Puntas Optifit, recargas
Debe tener
Complete su pedido
Complete su manipulación de líquidos con estos suministros.
  • GRANDES OFERTAS
    Caja de puntas apilables de polipropileno Brand™.
    Incluye bandeja de puntas. La caja de puntas apilables de polipropileno BRAND™ viene vacía. El filtro y las puntas de pipeta se venden por separado.
    Más información
  • GRANDES OFERTAS
    Corning™ Costar™ Reservorios de reactivos desechables estériles
    Fabricados en poliestireno modificado para mayor resistencia. Corning™ Costar™ Sterile Disposable Reagent Reservoirs son ideales para el llenado repetitivo de pipetas multicanal.
    Más información
  • GRANDES OFERTAS
    Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Contenedor de polipropileno para objetos punzantes de uso general
    Utilice este contenedor para objetos punzantes de uso general para obtener una protección excepcional contra los objetos punzantes penetrantes y las fugas de fluidos. Diseñado para satisfacer las demandas de resistencia, simplicidad y valor.
    Más información
Vea este vídeo
Pipeta mecánica frente a las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S™
Tecnología de baja retención para una recuperación de muestras maximizada.
Saber más
Guías para ayudarle a elegir
Tabla de selección de puntas de manipulación de líquidos Eppendorf
Tabla de selección de puntas de manipulación de líquidos Eppendorf
¡Acertando en la elección! Encuentre el sistema de pipeteo más adecuado con la Tabla de Selección de Manipulación de Líquidos de Eppendorf.
Descargar
Mantener la integridad de la muestra con puntas con bloqueo de aerosol
Mantener la integridad de la muestra con puntas con bloqueo de aerosol
Preservar la integridad de las condiciones de PCR y de las muestras es esencial. Por esta razón, Thermo Scientific™ ha desarrollado las puntas de barrera autosellantes ART™ para evitar la contaminación y proporcionar una entrega de muestras reproducible.
Descargar
Eliminación del arrastre de la PCR
Eliminación del arrastre de la PCR
Las puntas de barrera de autosellado Thermo Scientific™ ART™ se probaron frente a las puntas de pipeta sin filtrar para determinar su eficacia en la prevención de la contaminación por arrastre.
Descargar
The Tip System : TipBox - TipRack - TipStack™
TipBox - TipRack - TipStack™
Las puntas de pipeta y las puntas con filtro son los desechables más utilizados en el laboratorio. Para la fabricación de puntas de pipeta y puntas de filtro, BRAND utiliza exclusivamente materias primas libres de los aditivos di(2-hidroxietil) metildodecilamonio (DiHEMDA) y 9-ctadecenamida (oleamida).
Descargar
Puntas de pipeta SureOne™ de Fisherbrand
Puntas de pipeta SureOne™ de Fisherbrand
Este sistema de pipeteo ofrece una línea completa de pipetas y puntas con un ajuste óptimo. Descubra las ventajas que hacen de la pipeta Fisherbrand Elite™ y Fisherbrand SureOne™ su solución de alta calidad.
Descargar
Puntas de ajuste universal Axygen
Puntas de ajuste universal Axygen
Esta guía de selección de productos le ayudará en la selección de la punta adecuada para su instrumento y aplicación.
Descargar
Compre sus marcas
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de puntas de pipeta universales se ofrecen y cuál es la principal diferencia entre ellas?
Las puntas de pipeta universales pueden ser estándar, filtradas, estériles, de baja retención, de longitud extendida, de orificio ancho o de carga de gel. Las puntas estándar son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones, mientras que las puntas filtradas se recomiendan cuando es fundamental evitar la contaminación cruzada de las muestras. Las puntas de baja unión o baja retención son buenas para trabajar con líquidos viscosos y pegajosos.
¿Cómo seleccionar las puntas universales adecuadas?
Si es fundamental proteger las muestras de la contaminación cruzada, elija puntas de pipeta filtradas. Si trabaja con líquidos acuosos, las puntas estándar/universales son suficientes. Si trabaja con líquidos viscosos, con mezclas maestras de PCR, soluciones enzimáticas y tampones, o si simplemente quiere preservar reactivos caros o muestras valiosas, elija puntas de baja retención.
¿Puedo utilizar las puntas universales con todas las marcas y modelos de pipetas, o con pipetas que requieren puntas específicas?
Las puntas universales solo pueden utilizarse con aquellas pipetas que no requieran puntas específicas. Si su pipeta requiere puntas específicas solo esas serán las que pueda utilizar. No es necesario utilizar las puntas de la misma marca que su pipeta.
Buscar otras categorías de productos