Learn More
ZYZ-488, MedChemExpress
Código de producto. 16494336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494336 100 mg 100 miligramos
16443038 10 mg 10 miligramos
16419606 50 mg 50 miligramos
16415777 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100472
MedChemExpress ZYZ-488 is a competitive apoptotic protease activating factor-1 (Apaf-1) inhibitor. ZYZ-488 inhibits the activation of binding protein procaspase-9 and procaspase-3.
ZYZ-488 is a competitive apoptotic protease activating factor-1 (Apaf-1) inhibitor. ZYZ-488 inhibits the activation of binding protein procaspase-9 and procaspase-3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZYZ-488
CAS 1470302-79-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H29N3O11
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (410.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCNC(N)=N)C(C=C1OC)=CC(OC)=C1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2
Peso molecular (g/mol) 487.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.46
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death