Descripción
- Preparación altamente purificada de Arthrobacter luteus
- Hidroliza eficazmente el poli (β Glucano de la pared celular de la levadura similar a la glucosa (1,3)
- Una unidad se define como la cantidad de actividad que provoca una disminución de A 800 del 30%.
- Disponible con actividad lítica de 20.000 U/g (Zymolyase 20T) o 100.000U/g (Zymolyase 100 toneladas)
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20.000 U/mg |
| pH | Desde 5 hasta 10 |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para lisar las paredes de las células vivas de la levadura para producir protoplastos o esferoplastos de varias cepas de células de la levadura. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Fuente | Artrobacter luteus |
| Cantidad | 1 g |
| Tipo de producto | Zimoliasa 20T |
| Formulario | Polvo liofilizado |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ZYMOLYASE 20T
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.