Learn More
MP Biomedicals™ Zimoliasa™
Código de producto. 11473556 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Concentración:
100.000 U/mg
20.000 U/mg
Tipo de producto:
Zimoliasa 100T
Zimoliasa 20T
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración Tipo de producto Tamaño de la unidad
11473556 250 mg 100.000 U/mg Zimoliasa 100T 0.25 g
12760228 1 g 20.000 U/mg Zimoliasa 20T 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473556 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08320932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1637.70€
    1425.90€ / 0.25 g
    Ahorro 211.80€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para lisar las paredes celulares de las células viables de la levadura y preparar esferoplastos de levadura
  • Preparación altamente purificada de Arthrobacter luteus
  • Hidroliza eficazmente el poli (β Glucano de la pared celular de la levadura similar a la glucosa (1,3)
  • Una unidad se define como la cantidad de actividad que provoca una disminución de A 800 del 30%.
  • Disponible con actividad lítica de 20.000 U/g (Zymolyase 20T) o 100.000U/g (Zymolyase 100 toneladas)
Especificaciones
Concentración 100.000 U/mg
pH Desde 5 hasta 10
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para lisar las paredes de las células vivas de la levadura para producir protoplastos o esferoplastos de varias cepas de células de la levadura.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Fuente Artrobacter luteus
Cantidad 250 mg
Tipo de producto Zimoliasa 100T
Formulario Polvo liofilizado
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zymolyase 20 T
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Yeast Lytic Enzyme