Learn More
Axygen™ Zymark™ Placa rápida/Sciclone y Tecan™ TEMO Acuario Genmate: 100 μL
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
- Formato de punta: 96 puntas y 384 puntas
- Rango de volumen de la punta: 25 μL a 200 μL
- Material de la punta: polipropileno transparente
- Sin ARNasa/ADNasa ni ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a los aerosoles
- No estéril o estéril
- Estándar o Axygen™ Maxymum Recovery™ superficie - Cabezales compatibles: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/seg.), LV96, LV384
- Formato de rack: No ANSI (96) y ANSI/SLAS (384)
- Material del bastidor: polipropileno
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 100 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Gris |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | No ANSI |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Estándar, Redondo |
| Envase | Gradilla no SBS |
| Mostrar más |