Learn More
Zylofuramine, MedChemExpress
Código de producto. 16477767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477767 5 mg 5 miligramos
16425048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY122477
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Zylofuramine is a psychomotor stimulant.
Zylofuramine is a psychomotor stimulant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zylofuramine
CAS 3563-92-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H21NO
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.95 mM)
SMILES CCN[C@@H]([C@@]1([H])CCCO1)CC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 219.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.32
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation