Learn More
ZXH-3-26, MedChemExpress
Código de producto. 16495796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495796 100 mg 100 miligramos
16495058 10 mg 10 miligramos
16461297 50 mg 50 miligramos
16437787 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY122826
MedChemExpress ZXH-3-26 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4 with a DC50/5h of 5 nM. The DC50/5h refers to half-maximal degradation after 5 hours of treatment of ∼ 5 nM.
ZXH-3-26 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4 with a DC50/5h of 5 nM. The DC50/5h refers to half-maximal degradation after 5 hours of treatment of ∼ 5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZXH-3-26
CAS 2243076-67-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H37ClN8O7S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (254.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C(NCCCCCNC4=CC=CC(C(N5C(CC6)C(NC6=O)=O)=O)=C4C5=O)=O)S3)C(C7=CC=C(Cl)C=C7)=N1
Peso molecular (g/mol) 785.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.27
Porcentaje de pureza 98.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death