Learn More
ZXDA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16844775 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16844775 20 μL 20 microlitros
16834775 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16844775 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 262611AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes one of two duplicated zinc finger genes on chromosome Xp11. This gene is the telomeric copy; GeneID 158586 ZXDB is the more centromeric copy. The two genes have 98% nucleotide sequence similarity, and the predicted proteins contain 10 tandem zinc finger motifs.
Especificaciones
Antígeno ZXDA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ZXDA
N.º de referencia del gen P98168
Alias de gen ZXDA
Símbolos de los genes ZXDA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZXDA Fusion Protein Ag23411
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7789
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG