Learn More
Zuranolone, MedChemExpress
Código de producto. 16486507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486507 5 mg 5 miligramos
16443788 10 mg 10 miligramos
16440167 50 mg 50 miligramos
16404846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103040
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Zuranolone is an orally active and potent neuroactive steroid positive allosteric modulator of GABAA receptor, with EC50s of 296 and 163 nM for α1β2γ2 and α4β3δ GABAA receptors, respectively.
Zuranolone is an orally active and potent neuroactive steroid positive allosteric modulator of GABAA receptor, with EC50s of 296 and 163 nM for α1β2γ2 and α4β3δ GABAA receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zuranolone
CAS 1632051-40-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H35N3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (244.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(CN1N=CC(C#N)=C1)[C@H]2CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]5([H])C[C@](C)(O)CC[C@]5([H])[C@@]4([H])CC[C@@]32C
Peso molecular (g/mol) 409.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.56
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation