Learn More
Zuclopenthixol, MedChemExpress
Código de producto. 16414197
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16414197 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16414197 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0163
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zuclopenthixol
Forma física Solid
CAS 53772-83-1
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25ClN2OS
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo (Z)-Clopenthixol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (374.10 mM)
SMILES OCCN1CCN(CC/C=C2C3=C(SC4=C\2C=CC=C4)C=CC(Cl)=C3)CC1
Peso molecular (g/mol) 400.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.96
Porcentaje de pureza 98.13%