Learn More
Zuclopentixol, Lipomed
Código de producto. 30458499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458499 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30458499 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMZUC1923100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Zuclopentixol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zuclopenthixol
CAS 53772-83-1
Nombres de analitos o componentes Zuclopenthixol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H25 Cl N2 O S
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[(3 Z)-3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3 Z)-3-(2-Chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9 H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES OCCN1CCN(CC\C=C/2 \c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[(3 Z)-3-(2-clorotioxanten-9-ilideno)propil]piperazin-1-il]etanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 400.96
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 400,1376 g/mol