Learn More
Zuclopentixol, Lipomed
Descripción
Zuclopentixol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zuclopenthixol |
| CAS | 53772-83-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Zuclopenthixol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H25 Cl N2 O S |
| Sinónimo | 1-Piperazineethanol, 4-[(3 Z)-3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3 Z)-3-(2-Chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9 H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | OCCN1CCN(CC\C=C/2 \c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(3 Z)-3-(2-clorotioxanten-9-ilideno)propil]piperazin-1-il]etanol |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Mostrar más |