Learn More
ZT 52656A hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16460789
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460789 1 mg 1 miligramo
16453438 10 mg 10 miligramos
16430426 20 mg 20 miligramos
16406167 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460789 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101582
MedChemExpress ZT 52656A is a selective kappa opioid agonist, used for the prevention or alleviation of pain in the eye.
ZT 52656A is a selective kappa opioid agonist, used for the prevention or alleviation of pain in the eye.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZT 52656A hydrochloride
Forma física Solid
CAS 115730-24-0
Color Off-White
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H26ClF3N2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 35.71 mg/mL (91.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)N2CCCCC2CN3CCCC3.Cl
Peso molecular (g/mol) 390.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.87
Porcentaje de pureza 99.76%