Learn More
ZSTK474, MedChemExpress
Código de producto. 16488108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488108 10 mg 10 miligramos
16464027 50 mg 50 miligramos
16437876 100 mg 100 miligramos
16421326 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50847
MedChemExpress ZSTK474 is an ATP-competitive pan-class I PI3K inhibitor with IC50s of16 nM, 44 nM, 4.6 nM and 49 nM for Pι3κα, PI3Kβ, PI3Kδ and PI3Kγ, respectively.
ZSTK474 is an ATP-competitive pan-class I PI3K inhibitor with IC50s of16 nM, 44 nM, 4.6 nM and 49 nM for Pι3κα, PI3Kβ, PI3Kδ and PI3Kγ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ZSTK474
CAS 475110-96-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21F2N7O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (4.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=NC2=C(N1C3=NC(N4CCOCC4)=NC(N5CCOCC5)=N3)C=CC=C2)F
Peso molecular (g/mol) 417.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.41
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease