Learn More
ZSTK 474, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Difluoromethyl)-1-(4,6-di-4-morpholinyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1H-benzimidazole |
| CAS | 475110-96-4 |
| Fórmula molecular | C19H21F2N7O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ZSTK 474, 2-(2-Difluoromethylbenzimidazol-1-yl)-4,6-bis(morpholino)-1,3,5-triazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21F2N7O2/c20-15(21)16-22-13-3-1-2-4-14(13)28(16)19-24-17(26-5-9-29-10-6-26)23-18(25-19)27-7-11-30-12-8-27/h1-4,15H,5-12H2 |
| SMILES | FC(F)c1nc2ccccc2n1c3nc(nc(n3)N4CCOCC4)N5CCOCC5 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[2-(difluorometil)benzimidazol-1-il]-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-il]morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 417.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.1725 |